Learn More
Tocris Bioscience™ Oxotremorine M
Descripción
Muscarinic receptor agonist. Also directly potentiates NMDA-mediated ion currents.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxotremorine M |
| CAS | 3854-04-4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C11H19IN2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.19 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 322.19 |