Learn More
Oxoprolitan, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxoprolintane |
| CAS | 35259-27-9 |
| Fórmula molecular | C15 H21 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[1-(Phenylmethyl)butyl]-2-pyrrolidinone, (±)-1-(α-Propylphenethyl)pyrrolidin-2-one, 1-(α-Propylphenethyl)pyrrolidin-2-one, Oxoprolintane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO/c1-2-7-14(16-11-6-10-15(16)17)12-13-8-4-3-5-9-13/h3-5,8-9,14H,2,6-7,10-12H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-(1-fenilpentan-2-il)pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 231.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.1623 |