Learn More
Ácido oxofenilacético (ácido benzoilfórmico), Mikromol™
Código de producto. 30051636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051636 25 mg 25 miligramos
30049545 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051636 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0834.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido oxofenilacético (ácido benzoilfórmico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylglyoxylic Acid
CAS 611-73-4
Nombres de analitos o componentes Phenylglyoxylic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Glycopyrronium Bromide Imp. B (EP), Oxophenylacetic Acid, Benzoylformic Acid, Glycopyrronium Bromide Impurity B, Glycopyrronium Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)C(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido 2-oxo-2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 150.131
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 150,032 g/mol