Learn More
Ácido Oxónico Sal Potásica, TRC
Código de producto. 30409901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30409901 5 g
30420124 25 g
30423135 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409901 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8700605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2207-75-2
Fórmula molecular C4 H2 N3 O4 . K
Peso molecular (g/mol) 195.17
Nombre IUPAC potasio; 4,6-dioxo-1H-1,3,5-triazina-2-carboxilato
SMILES [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxonic Acid Potassium Salt
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3N3O4.K/c8-2(9)1-5-3(10)7-4(11)6-1;/h(H,8,9)(H2,5,6,7,10,11);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.9682