Learn More
Ácido oxónico, sal de potasio 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493169 25 g 25 g
15483169 5 g 5 g
15403179 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60400.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Inhibidor de la uricasa
Oxonic acid potassium salt is an inhibitor of uricase. This product has been used for the inhibition of 5-fluorouracil-induced gastrointestinal toxicity without the loss of its antitumor activity in rats. It has also been used to induce hyperuricemia in rats; as it inhibits uric acid metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal de potasio de ácido oxónico es un inhibidor de la uricasa. Este producto se ha utilizado para la inhibición de la toxicidad gastrointestinal inducida por 5-fluorouracilo sin pérdida de su actividad antitumoral en ratas. También se ha utilizado para inducir hiperuricemia en ratas, ya que inhibe el metabolismo del ácido úrico.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2207-75-2
Fórmula molecular C4H2KN3O4
Peso molecular (g/mol) 195.18
Número MDL MFCD00010565
Clave InChI IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium oxonate, oteracil potassium, oxonic acid potassium salt, allantoxanic acid potassium salt, potassium azaorotate, oxonic acid, potassium salt, oxonate, potassium, oxonate, allantoxanic acid
PubChem CID 2723920
ChEBI CHEBI:80230
SMILES [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxonic acid potassium salt
Punto de fusión 300°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,6947
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Nombre IUPAC 4,6-dioxo-1,4,5,6-tetrahidro-1,3,5-triazina-2-carboxilato de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.18