Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido oxónico, sal de potasio, 97,5 %
Código de producto. 10524111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10524111 25 g Frasco de vidrio 25 g
10173750 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10524111 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 168530250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2207-75-2 | C4H2KN3O4 | 195.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2207-75-2
Fórmula molecular C4H2KN3O4
Peso molecular (g/mol) 195.18
Número MDL MFCD00010565
Clave InChI IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium oxonate, oteracil potassium, oxonic acid potassium salt, allantoxanic acid potassium salt, potassium azaorotate, oxonic acid, potassium salt, oxonate, potassium, oxonate, allantoxanic acid
PubChem CID 2723920
ChEBI CHEBI:80230
Nombre IUPAC potasio; 4,6-dioxo-1H-1,3,5-triazina-2-carboxilato
SMILES [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxonic acid, potassium salt
Nombre de nota 97.5%
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 24, 451
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.18
Porcentaje de pureza 97.5%
Forma física Polvo cristalino