Learn More
Oxomemazina, Mikromol™
Código de producto. 18023410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18023410 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18023410 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0957.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Oxomemazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxomemazine
CAS 3689-50-7
Nombres de analitos o componentes Oxomemazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Trimeprazine Sulphone, Oxomemazine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O2S/c1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)23(21,22)18-11-7-5-9-16(18)20/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
SMILES CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,5-dioxofenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 330.44
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1402 g/mol