Learn More
Oxomemazina, LoGiCal
Código de producto. 30457567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457567 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457567 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0957.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxomemazine
CAS 3689-50-7
Nombres de analitos o componentes Oxomemazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trimeprazine Sulphone, Oxomemazine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O2S/c1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)23(21,22)18-11-7-5-9-16(18)20/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,5-dioxofenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 330.44
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1402 g/mol