Learn More
Éster metílico del ácido oxolínico, Mikromol™
Descripción
Éster metílico del ácido oxolínico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxolinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 50332-56-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxolinic Acid Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H13 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Oxolinic Acid Methyl Ester, 5-Ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid methyl ester, Methyl 1-ethyl-6,7-methylenedioxy-4-quinolone-3-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NO5/c1-3-15-6-9(14(17)18-2)13(16)8-4-11-12(5-10(8)15)20-7-19-11/h4-6H,3,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)OC)C(=O)c2cc3OCOc3cc12 |
| Nombre IUPAC | 5-etil-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinolina-7-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |