Learn More
Oxolinic acid, MedChemExpress
Descripción
Oxolinic acid is an antibiotic against both Gram-negative and Gram-positive bacteria. Oxolinic acid can be used for the research of acute and chronic urinary tract infections. Oxolinic acid is a DNA/RNA synthesis inhibitor. Oxolinic acid acts a dopamine uptake inhibitor and stimulants locomotor effect in mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxolinic acid |
| Forma física | Solid |
| CAS | 14698-29-4 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H11NO5 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Información de solubilidad | DMSO : 1 mg/mL (3.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=CN(CC)C2=C(C=C3C(OCO3)=C2)C1=O)O |
| Mostrar más |