Learn More
Ácido oxolínico, LoGiCal
Código de producto. 30462722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462722 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462722 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0898.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxolinic acid
CAS 14698-29-4
Nombres de analitos o componentes Oxolinic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H11 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Oxolinic Acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-6,7-methylenedioxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6,7-methylenedioxy-4-quinolone-3-carboxylic acid, 5-Ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid, Dioxacin, Emyrenil, Gramurin, Inoxyl, NSC 110364, Nidantin, Ossian, Oxoboi, Oxolinic acid, Pietil, Prodoxal, Prodoxol, S 0208, Starner, Starner 20WP, Ultibid, Urinox, Uritrate, Uro-Alvar, Urotrate, Uroxin, Uroxol, Utibid, W 4565
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Nombre IUPAC ácido 5-etil-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinolina-7-carboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 261.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0637 g/mol