Learn More
Éster isopropílico del ácido oxolínico, Mikromol™
Código de producto. 30051766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051766 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051766 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0898.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico del ácido oxolínico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxolinic Acid Isopropyl Ester
CAS 2731414-28-9
Nombres de analitos o componentes Oxolinic Acid Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H17 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Oxolinic Acid Isopropyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO5/c1-4-17-7-11(16(19)22-9(2)3)15(18)10-5-13-14(6-12(10)17)21-8-20-13/h5-7,9H,4,8H2,1-3H3
SMILES CCN1C=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Nombre IUPAC 5-etil-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinolina-7-carboxilato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 303.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1107 g/mol