Learn More
Ácido oxolínico-d5, TRC
Código de producto. 30419610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30419610 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30419610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8575021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxolinic acid ethyl-d5
CAS 1189890-98-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 2H5 H6 N O5
Cantidad 1 mg
Sinónimo 8-Oxo-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,2D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Nombre IUPAC Ácido 8-oxo-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinolin-7-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 266.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0951
Porcentaje de pureza >95