Learn More
Citrato de oxamina, TRC
Código de producto. 30012392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012392 25 g 25 g
30005987 10 g 10 g
30004035 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85745025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1949-20-8
Fórmula molecular C14 H19 N3 O . C6 H8 O7
Peso molecular (g/mol) 437.44
Sinónimo 1,2,4-Oxadiazole-5-ethanamine, N,N-diethyl-3-phenyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), 1,2,4-Oxadiazole, 5-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, citrate (1:1) (7CI,8CI), 3-Phenyl-5-(diethylaminoethyl)-1,2,4-oxadiazole citrate, 5-(Diethylaminoethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole citrate, AF 438, Bredon, Broncatar, Flogobron, NSC 100298, Oxarmin, Oxolamine citrate, Perebron, Prilon, SKF 9976
Nombre IUPAC N,N-dietil-2-(3-fenil-1,2,4-oxadiazol-5-il)etanolamina; 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES CCN(CC)CCc1onc(n1)c2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Oxolamine Citrate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3O.C6H8O7/c1-3-17(4-2)11-10-13-15-14(16-18-13)12-8-6-5-7-9-12;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.1798
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.