Learn More
Oxolamine citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16412309
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16412309 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16412309 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1042
MedChemExpress Oxolamine citrate (SKF-9976 citrate) is a cough suppressant that can be used for the research of respiratory tract diseases. Oxolamine citrate also exhibits anti-inflammatory effect.
Oxolamine citrate (SKF-9976 citrate) is a cough suppressant that can be used for the research of respiratory tract diseases. Oxolamine citrate also exhibits anti-inflammatory effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxolamine citrate
Forma física Solid
CAS 1949-20-8
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27N3O8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SKF-9976 citrate AF-438 citrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (228.60 mM) ∣H2O : 14.29 mg/mL (32.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN(CC)CCC1=NC(C2=CC=CC=C2)=NO1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 437.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.44
Porcentaje de pureza 99.55%