Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con ceftazidima/avibactam Oxoid™
Código de producto. 16391438
Change view
Click to view available options
Concentración:
10/4 µg
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Concentración unitSize
16391438 10/4 µg paquete de 250
1 options
Código de producto. 16391438
Marca: Thermo Scientific™ CT1948B
Determine la sensibilidad de los microorganismos mediante métodos AST manuales y una amplia gama de discos para pruebas de sensibilidad antimicrobiana de gran calidad.
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos para antibiogramas con ceftazidima/avibactam Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.La ceftazidima y el avibactam están indicados para el tratamiento de infecciones complicadas de las vías urinarias, incluida la pielonefritis, en pacientes mayores de 18 años.En combinación con metronidazol, también están indicados para el tratamiento de infecciones intrabdominales complicadas.
Es fácil de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cualitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad de la beta-lactamasa
  • Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
Los discos para sensibilidad antimicrobiana con ceftazidima/avibactam Oxoid están disponibles en dos concentraciones de acuerdo con los niveles recomendados por CLSI y EUCAST. Los discos Oxoid se han fabricado de conformidad con las normas de calidad adecuadas, entre las que se incluyen BS EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 y la norma 21 CFR parte 820 de la FDA, y se someten a pruebas de control de calidad exhaustivas para garantizar la máxima precisión y reproducibilidad.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Ceftazidima/avibactam
Concentración 10/4 µg
Descripción Discos para antibiograma con ceftazidima/avibactam Oxoid
Código de antibiótico CZA
Tipo de producto Discos para antibiogramas
Tipo de prueba Sensibilidad antimicrobiana
N.° por paquete 5 cartuchos/paq.
Tipo de empaquetado 50 discos/cartucho
Cantidad 50 discos/cartucho
Estado CE IVD