Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de Yersinia Oxoid™
Código de producto. 11484179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484179 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 11484179 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SR0109E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    73.53€ / paquete de 10
    Ahorro 154.47€
    67% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El suplemento selectivo de Yersinia Oxoid se utiliza para el aislamiento de Yersinia enterocolitica.
El suplemento selectivo de Yersinia Oxoid se utiliza para el aislamiento de Yersinia enterocolitica.
  • Añadir a la base de agar selectivo de Yersinia, n.º de referencia CM0653B
  • Cada vial suministra 500 ml de medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento selectivo de Yersinia
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento selectivo
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 500 ml de medio
Especie Yersinia