Learn More
Thermo Scientific™ Polvo de extracto de levadura Oxoid™, 5 kg
Código de producto. 10108202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 unidad
5 kg
Cada uno
Tamaño de la unidad:
25 Kg
5 Kg
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10108202 500 g 500 GR
11493979 1 unidad -
10118202 5 kg 5 Kg
11963792 Cada uno 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10108202 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor LP0021B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
El polvo de extracto de levadura Oxoid es un autolisato de levadura seca que proporciona una fuente nutritiva de nitrógeno y vitaminas.
El polvo de extracto de levadura Oxoid es un autolisato de levadura seca que proporciona una fuente nutritiva de nitrógeno y vitaminas.
  • Recomendado para el recuento de placas de organismos en agua
  • Aumenta el rendimiento de organismos de muchos medios o caldos de fermentación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Descripción Polvo de extracto de levadura
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Para utilizar con (aplicación) Culture media or fermentation processes
Cantidad 500 g
Protein Source Yeast Extract
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.