Learn More
Thermo Scientific™ Discos de factor X y V Oxoid™
Código de producto. 11499858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 50 discos
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499858 5 x 50 discos paquete de 250
1 options
Código de producto. 11499858 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DD0005B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    42.33€ / paquete de 250
    Ahorro 158.67€
    78% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Para la identificación de especies Haemophilus
Para la identificación de subespecies de Haemophilus
50 discos/cartucho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos detectables Subespecies de Haemophilus
Tipo Disco de factor V
Cantidad 5 x 50 discos