Learn More
Thermo Scientific™ Disco de factor X + V Oxoid™
Código de producto. 11923842
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Subespecies de Haemophilus
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
11923842 Subespecies de Haemophilus paquete de 50
1 options
Código de producto. 11923842 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DD0005T
 Artículo restringido
El disco Oxoid X + V factor se utiliza para la identificación de subespecies de Haemophilus.
El disco Oxoid X + V factor se utiliza para la identificación de subespecies de Haemophilus.
50 discos/cartucho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De -10 °C a -20 °C
Descripción Disco de factor X + V
Analitos detectables Subespecies de Haemophilus
Tipo Disco de factor V
Tipo de empaquetado 1 carro/paquete.