Learn More
Thermo Scientific™ Discos de factor X Oxoid™
Código de producto. 11933842
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
1 carro/paquete.
5 carro/paquete.
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
11933842 1 carro/paquete. paquete de 50
11459858 5 carro/paquete. paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11933842 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DD0003T
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Realice la identificación de especies de Haemophilus con discos de factor X Oxoid Thermo Scientific™.
Realice la identificación de especies de Haemophilus con discos de factor X Oxoid Thermo Scientific™.
Aviso sobre pedidos:
50 discos/cartucho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De -10 °C a -20 °C
Descripción Discos de factor X
Analitos detectables Especies de Haemophilus
Tipo Disco de factor X
Tipo de empaquetado 1 carro/paquete.
Cantidad 50 discos/cartucho