Learn More
Thermo Scientific™ Caldo nutritivo WL (deshidratado)
Descripción
Determine la flora en los procesos de elaboración de cerveza y fermentación con este medio selectivo.
Determine la flora en los procesos de elaboración de cerveza y fermentación con el caldo nutritivo WL (deshidratado) Oxoid™ Thermo Scientific™. El caldo se basa en la formulación de verde y gris1 y se utiliza cuando existen ventajas para los medios de cultivo, por ejemplo, utilizando muestras más grandes de productos líquidos o para cultivos de enriquecimiento con cicloheximida.
Utilice caldo nutritivo WL para la determinación de la flora en los procesos de elaboración de cerveza y fermentación.
- Selectivo: la presencia de cicloheximida en el medio suprime el crecimiento de la levadura y hace que el medio sea selectivo para los contaminantes bacterianos
- Los recuentos de levadura de panadería pueden realizarse en este medio a un pH de 5,5, mientras que, a un pH de 6,5, el medio puede usarse para obtener recuentos de levadura de panadería y destilería.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Caldo nutritivo WL |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 8,3 l |
Solo para uso en laboratorio