Learn More
Thermo Scientific™ Caldo anaerobio de Wilkins-Chalgren (deshidratado)
Descripción
Aísle, cultive o realice pruebas de sensibilidad de una amplia variedad de organismos anaeróbicos en muestras clínicas con este medio.
Aísle, cultive y/o lleve a cabo pruebas de susceptibilidad de una amplia variedad de organismos anaerobios en muestras clínicas con el Agar de sangre anaerobio de Wilkins-Chalgren (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El Caldo anaerobio Wilkins-Chalgren promueve el crecimiento abundante de organismos anaeróbicos. Se deriva del Agar de Wilkins Charlgren1 CM0619. Este medio es especialmente valioso cuando se han de realizar antibiogramas tanto en caldo como en agar.
Use el agar Caldo con sangre para anaerobios con el fin de aislar los anaerobios generales de las muestras clínicas y de realizar pruebas de sensibilidad antimicrobiana de bacterias aerobias usando el procedimiento de eficacia diagnóstica (ROC).
La formulación del Caldo anaerobio de Wilkins-Chalgren incluye extracto de levadura para aportar vitaminas y otros factores de crecimiento como purinas y pirimidinas que son necesarios para un buen crecimiento de Peptostreptococcus anaerobius y Bacteroides melaninogenicus. Se añade arginina para asegurar que haya suficiente aminoácido disponible para el crecimiento de Eubacterium lentum. El piruvato sódico está presente como fuente de energía para los cocos asacarolíticos, como la Veillonella. También actúa de forma similar a la catalasa y degenera los rastros de peróxido de hidrógeno, que pueden producirse por la acción del oxígeno molecular en los constituyentes del medio e interferir con el metabolismo de los anaerobios. Se considera que la hemina es esencial para el crecimiento de especies Bacteroides y la menadiona para Bacteroides melaninogenicus.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Caldo anaerobio de Wilkins-Chalgren |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 15,2 l |