Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar VRE (deshidratada)
Código de producto. 10799573
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10799573 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10799573 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0985B
Aísle enterococos resistentes a la vancomicina (VRE) y enterococos resistentes a los aminoglucósidos de alto nivel (HLARE) de muestras clínicas con este medio.
Aísle los enterococos resistentes a la vancomicina (VRE) y los enterococos resistentes a los aminoglucósidos de alto nivel (HLARE) de muestras clínicas con la base de agar VRE (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™. La base de agar VRE puede usarse con cualquiera de los tres suplementos antibióticos para aislar selectivamente las poblaciones resistentes a los antibióticos entre los enterococos patógenos:
Suplemento meropenem (SR0184) para la supresión de la flora contaminante.
Suplemento de gentamicina (SR0185) para el aislamiento selectivo de HLARE.
Suplemento de vancomicina (SR0186) para el aislamiento selectivo de VRE.
La proliferación de enterococos, resistentes a muchos agentes antimicrobianos de uso común está en aumento1. La reciente aparición de VRE es muy preocupante, ya que los enterococos pueden causar bacteriemia, endocarditis e infecciones del tracto urinario.
El uso de la base de agar VRE cumple con las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para detectar la infección por VRE en sus primeras etapas2.
Los enterococos resistentes a la vancomicina pueden aislarse directamente mediante la inoculación de la muestra clínica en el agar VRE suplementado. La base de agar VRE contiene un sistema indicador para detectar la proliferación de organismos hidrolizantes de la esculina. Los enterococos producen zonas negras alrededor de las colonias debido a la formación de compuestos fenólicos negros de hierro derivados de productos de la hidrólisis de la esculina y hierro ferroso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base Agar de VRE
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 11,7 l
Solo para uso en laboratorio