Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet Red Bile Agar (VRB Agar)
Código de producto. 15333118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
15333118 10 placas paquete de 20
1 options
Código de producto. 15333118 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5075A
Edge
Enhance the detection of enteric bacteria with this agar, providing selective isolation for food and water testing.
Enhance the detection of enteric bacteria with Violet Red Bile Agar (VRB Agar), providing selective isolation for food and water testing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Violet
Contenido y almacenamiento 2°C to 12°C
Formato 90 mm Plate
Origen de fabricación Germany
Tipo de producto Agar Plate
Peso de llenado 17 g
Cantidad 10 placas