Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vegetable Peptone Broth
Código de producto. 10066842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10066842 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10066842 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VG0101B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    115.52€ / 500 g
    Ahorro 1.48€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Oxoid Vegetable Peptone Broth is a meat-free general-purpose peptone.
Thermo Scientific™ Oxoid Vegetable Peptone Broth is a highly nutritious, general-purpose peptone.
An exceptional meat-free alternative to Typtone Soya Broth, it delivers equivalent performance in culture media or as a fermentation base.
  • Alternativa sin carne al caldo de triptona de soja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Formulario Dehydrated Powder
Tipo de producto Peptone
Para utilizar con (aplicación) Culture media or fermentation processes
Cantidad 500 g
Protein Source Pea / Yeast
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.