Learn More
Thermo Scientific™ Discos de factor V Oxoid™
Código de producto. 11913842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 discos/cartucho
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11913842 50 discos/cartucho 50 PCS
1 options
Código de producto. 11913842 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DD0004T
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
El disco Oxoid V factor de Thermo Scientific™ se utiliza para la identificación de subespecies de Haemophilus.
El disco Oxoid V factor de Thermo Scientific™ se utiliza para la identificación de subespecies de Haemophilus.
Aviso sobre pedidos:
50 discos/cartucho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De -10 °C a -20 °C
Descripción Discos de factor V
Analitos detectables Subespecies de Haemophilus
Tipo Disco de factor X
Tipo de empaquetado 1 carro/paquete.
Cantidad 50 discos/cartucho