Learn More
Thermo Scientific™ Medio de tioglicolato USP (deshidratado)
Código de producto. 10321003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10321003 500 g 500 GR
10259522 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10321003 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0173B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Cultive organismos aerobios y anaerobios durante las pruebas de esterilidad con este medio.
Cultive organismos aerobios y anaerobios durante las pruebas de esterilidad con el medio de tioglicolato USP Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). El medio se prepara según la fórmula especificada por la Farmacopea estadounidense1 para la realización de pruebas de esterilidad y cumple las formulaciones detalladas en la Farmacopea británica y la Farmacopea europea2,3,4.
El medio de tioglicolato es adecuado para el cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios. El tioglicolato de sodio actúa como agente reductor y neutraliza los efectos tóxicos de los compuestos de mercurio que se utilizan como conservantes en soluciones para inyecciones, etc.
  • Un medio tamponado adecuadamente garantiza que los inóculos ácidos o alcalinos producen una alteración insignificante en la reacción del medio
  • Adecuado para cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Descripción Medio de tioglicolato, USP
Formulario Polvo
Tipo de medios Thioglycollate Medium
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 16,9 l
Solo para uso en laboratorio
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.