Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ triptona
Código de producto. 10301783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10301783 5 kg 5 Kg
10158962 500 g 500 GR
15852387 25 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10301783 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor LP0042T
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
La triptona Thermo Scientific™ Oxoid es una digestión pancreática de caseína para su uso cuando es de vital importancia alcanzar un alto rendimiento y uniformidad de composición.
La triptona Thermo Scientific™ Oxoid es una digestión pancreática de caseína para su uso cuando es de vital importancia alcanzar un alto rendimiento y uniformidad de composición.
The Thermo Scientific™ Oxoid Tryptone ia a pancreatic digest of casein for use where high performance and uniformity of composition are of paramount importance.
With over 100 years of culture media manufacturing experience, from raw materials to final product, we offer the expertise, quality assurance and scale to ensure successful microbial vaccine production.
Our Thermo Scientific Oxoid peptones are available in both animal-origin and animal-origin-free options, offering a range of AN/TN ratios to suit the specific needs of your process.
Supports quality media design:
  • Balanced nutrient composition
  • Batch-to-batch consistency, available in sizes from 500 g up to 25 kg and in single batch sizes up to 2.5 T
  • Highly soluble
  • BSE and mycoplasma free
Multi-method suitability:
  • Batch culture
  • Fed-batch culture
  • Continuous culture
  • Cell culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Formulario Polvo
Tipo de producto Triptona
Para utilizar con (aplicación) Culture media or fermentation processes
Cantidad 5 kg
Protein Source Casein
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.