Learn More
Thermo Scientific™ Agar de triptona de soja EP/USP/JP/BP (deshidratado)
Cultive una gran variedad de microorganismos con este medio de cultivo para uso general que se especifica en la farmacopea internacional.
Marca: Thermo Scientific™ CM0131B
109.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.53280kg
Descripción
Cultive una gran variedad de microorganismos con el agar de triptona de soja Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). El agar de triptona de soja, que es un medio de agar de uso general que contiene dos peptonas, facilita el crecimiento de los organismos aerobios y anaerobios. El crecimiento de estos últimos se realiza en cultivos profundos o por incubación en condiciones anaerobias. El agar de triptona de soja se recomienda como medio de referencia en pruebas de medios selectivos para medir el grado de inhibición1.
El agar de triptona de soja, también conocido como agar de digerido de soja y caseína, es un medio de uso general especificado en los métodos de prueba de alimentos y farmacopea para el crecimiento de una gran variedad de organismos. El producto se comprueba en la farmacopea2, 3, 4, 5 y se utiliza principalmente como medio de referencia en pruebas de medios selectivos.
- Se recomienda como un medio de referencia para la prueba de medios selectivos
- Cumple las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Agar de triptona de soja | |
Medios | |
Para medios de 12,5 l |
Polvo | |
500 g |
Solo para uso en laboratorio