Learn More
Thermo Scientific™ Medio de Trichomonas (deshidratado)
Descripción
Cultive Trichomonas vaginalis a partir de hisopos uretrales y vaginales, y muestras de orina con este medio.
Cultive Trichomonas vaginalis a partir de hisopos uretrales y vaginales y muestras de orina con el medio de Trichomonas Thermo Scientific™ Oxoid™.
Un medio basado en el de Feinberg y Whittington1 para la detección de Trichomonas vaginalis y Candida spp. Los autores, después de una serie de investigaciones llevadas a cabo a partir de 1704 especímenes genito-urinarios, descubrieron que las Trichomonas vaginalis no se habrían detectado en el 23,5 % de las muestras si no hubieran sido cultivadas. Además, de no haber utilizado este medio, el 63 % de las 747 muestras vaginales que resultaron ser positivas se habrían descartado como negativas.
Trichomonas vaginalis es un parásito anaeróbico flagelado y el agente causante de la tricomoniasis. La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual del tracto urogenital y una causa común de vaginitis en las mujeres, mientras que los hombres con esta infección pueden mostrar síntomas de uretritis.
El cultivo de T. vaginalis es el método más sensible para el diagnóstico de este organismo de transmisión sexual. Utilice el medio de Trichomonas para el cultivo de T. vaginalis a partir de muestras clínicas.
Stenton2 señaló que el éxito de una versión anterior del medio de Trichomonas dependía, en gran medida, de la elección y el porcentaje de hígado incorporado. En este caso, él optó la infusión de hígado Oxoid. El medio de Trichomonas ha sido ligeramente modificado con la incorporación de un 0,1 % p/v de agar que causa una reducción de la tensión de oxígeno y, por consiguiente, un crecimiento más prolífico de tricomonas. Se puede optener un buen desarrollo de Trichomonas y Candida en cultivos mixtos (el crecimiento de Candida spp. rara vez interfiere con el de las Trichomonas).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medio de Trichomonas |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 13,3 l |
Solo para uso en laboratorio