Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de tetrationato (deshidratado)
Código de producto. 11499748
Change view
Click to view available options
Descripción:
Caldo de tetrationato
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Descripción unitSize
11499748 Caldo de tetrationato 500 g
1 options
Código de producto. 11499748
Marca: Thermo Scientific™ CM0671B
Enriquezca selectivamente las muestras que se someten a examen para salmonelas con este medio selectivo respetando la farmacopea de Estados Unidos.
Enriquezca selectivamente las muestras sometidas a examen de salmonelas con el Caldo de tetrationato (deshidratado) Thermo™ Scientific™ Oxoid respetando la descripción contenida en la farmacopea de Estados Unidos1. El caldo de tetrationato se especifica en 15.ª edición de los métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales2 y en el compendio de métodos para el examen microbiológico de alimentos3 para el enriquecimiento de muestras sometidos a examen de salmonelas.
La infección por Salmonella (salmonelosis) es una enfermedad bacteriana común que afecta al tubo digestivo. Las bacterias de Salmonella suelen vivir en intestinos humanos y animales y se expulsan por las heces. Lo más frecuente es que los seres humanos se infecten con agua o alimentos contaminados.
El Caldo de tetrationato se ajusta a la descripción contenida en la farmacopea de EE UU. para el enriquecimiento de muestras sometidas a examen de salmonelas.
  • Selectivo: la combinación de tiosulfato y tetrationato aporta selectividad al medio, suprimiendo los organismos coliformes comensales4. Los organismos que poseen la enzima tetrationato reductasa crecen en el medio. Las especies de Salmonella y Proteus poseen la enzima; Escherichia coli y Shigellae no la poseen. Hay sales biliares presentes para inhibir el crecimiento de los organismos que no viven en el intestino.
  • Conformidad con la famacopea de EE. UU.: cumple con la descripción contenida en la farmacopea de Estados Unidos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: AFNOR, FDA, USDA, USP.
Descripción Caldo de tetrationato
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 10,9 l
Solo para uso en laboratorio