Learn More
Thermo Scientific™ Base de caldo de tetrationato (deshidratada)
Descripción
Enriquezca y aísle selectivamente Salmonella typhi y otras salmonelas en heces y aguas residuales con este medio selectivo.
Enriquezca y aísle de forma selectiva Salmonella typhi y otras salmonelas en heces y aguas residuales con la Base de caldo de tetrametionato (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratada). Los organismos que reducen el tetrationato, como las salmonelas, florecen en el medio mientras que muchos organismos fecales se inhiben1.
La infección por Salmonella (salmonelosis) es una enfermedad bacteriana común que afecta al tubo digestivo. Las bacterias de Salmonella suelen vivir en intestinos humanos y animales y se expulsan por las heces. Lo más frecuente es que los seres humanos se infecten con agua o alimentos contaminados.
El Caldo de tetrationato se recomienda para el método de enriquecimiento selectivo de aislamiento de Salmonella typhi y otras salmonelas en heces, aguas residuales, etc.
La combinación de tiosulfato y tetrationato aporta selectividad al medio y suprime los organismos coliformes comensales. Los organismos que poseen la enzima tetrationato reductasa crecen en el medio. Las especies de Salmonella y Proteus poseen la enzima; Escherichia coli y Shigellae no la poseen. Los miembros del grupo Proteus reducen el tetrationato y, en consecuencia, pueden perjudicar el valor de este medio para el aislamiento de salmonelas; esta desventaja del medio se supera en gran medida por la adición de 40 μg de novobiocina a cada mililitro del medio incompleto antes de la adición de yodo2,3.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Base de caldo de tetrationato |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 6,5 l |
Solo para uso en laboratorio