Learn More
Thermo Scientific™ Agar de tergitol-7 (deshidratado)
Descripción
Haga recuento y diferencia los coliformes en muestras de agua y alimentos con el Agar de tergitol-7 (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™ selectivo cuando se utiliza con el Suplemento de solución TTC (SR0148). El tergitol-7 inhibe los organismos grampositivos, lo que permite una recuperación superior de coliformes. La fermentación de la lactosa se aprecia por un cambio en el color azul de bromotimol indicador de pH. El cloruro de trifeniltetrazolio (TTC) se reduce rápidamente a formazán rojo por la acción de la mayoría de los organismos coliformes, excepto Escherichia coli y Enterobacter aerogenes , lo que permite una fácil diferenciación.
El Agar de tergitol-7 se basa en la formulación descrita por Chapman1 y se recomienda para el aislamiento selectivo y la diferenciación del grupo coliforme.
- Fácil lectura: diferencie fácilmente las especies de Escherichia coli (colonias amarillas) y Enterobacter (colonias verdosas/amarillas) de los coliformes (colonias rojas).
- Selectivo: El tergitol-7 inhibe los organismos grampositivos y minimiza la acumulación de Proteus , lo que permite una recuperación superior de coliformes.
- Recomendado: para el examen de productos alimenticios en busca de contaminación fecal2.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Referencia industrial: NMKL, ISO. |
| Descripción | Base de agar de Tergitol-7 |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 9,2 l |
Solo para uso en laboratorio