Learn More
Thermo Scientific™ Disco de sulfonamida Oxoid™
Descripción
El disco de sulfonamida Oxoid Thermo Scientific™ se utiliza para la identificación de Gardnerella vaginalis.
- 100 μg
- 50 discos/cartucho
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Disco de sulfonamida |
| Analitos detectables | Gardnerella vaginalis |
| Formato | Disk, Cartucho |
| Tipo | Disco de sulfonamida |
| Tipo de empaquetado | 1 carro/paquete. |
| Cantidad | 50 discos/cartucho |