Learn More
Thermo Scientific™ Discos de estreptomicina para antibiograma Oxoid™
Código de producto. p-4525315
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
10 µg
25 μg
300µg
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
10219732 10 µg paquete de 250
10780714 25 μg paquete de 250
11993822 300µg paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10219732 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CT0047B
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de prueba de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos de sensibilidad antimicrobiana con estreptomicina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Es fácil de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad beta-lactamasa
  • Antagonismo y sinergia entre antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de <2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Agentes antimicrobianos Estreptomicina
Certificaciones/conformidad Cumple con las directrices DIN, BSAC
Concentración 10 µg
Descripción Discos para antibiograma con estreptomicina Oxoid
Código de antibiótico S
Tipo de producto Discos para antibiogramas
Tipo de prueba Sensibilidad antimicrobiana
N.° por paquete 5 cartuchos/paq.
Tipo de empaquetado 50 discos/cartucho
Cantidad 50 discos/cartucho