Learn More
Thermo Scientific™ Agar SS modificado Oxoid™
Código de producto. 10528643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10528643 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10528643 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0533B
Aísle selectivamente y diferencie especies de Shigella y Salmonella de los especímenes patológicos y los alimentos sospechosos con este medio.
Aísle selectivamente y diferencie especies de Shigella y Salmonella de las muestras patológicas y los alimentos sospechosos con el agar SS modificado Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). El agar SS modificado está diseñado para superar las dificultades a las que se enfrenta el agar SS. La formulación mejorada incluye una alteración de la mezcla de sal biliar, peptona y valor de pH, lo que mejora su rendimiento en el crecimiento de patógenos Shigella y el tamaño de colonias para patógenos Salmonella con un mejor ennegrecimiento en el centro.
Salmonella y Shigella son las principales causas de la enfermedad intestinal bacteriana cuya transmisión se produce por la ruta fecal oral, por contacto entre personas o por la ingestión de agua o alimentos contaminados. El agar SS modificado es perfecto para detectar muestras que contengan flora mixta y se sospeche que albergan patógenos intestinales (p. ej., muestras médicas o productos alimentarios).
  • Fácil de leer: los patógenos Shigella forman colonias transparentes, mientras que los patógenos Salmonella forman colonias transparentes con centros negros.
  • Selectivo: los componentes inhibidores selectivos verde brillante, las sales biliares, el tiosulfato y el citrato inhiben los organismos grampositivos y las coliformes no diana.
No obstante, aunque se utiliza ampliamente, el agar SS se critica por la excesiva inhibición de las especies de Shigella.
Las investigaciones han demostrado que una modificación en la formulación mediante alteraciones de la mezcla de sal biliar, peptona y valor de pH mejora considerablemente el crecimiento de Shigella sin aumentar demasiado el crecimiento de organismos comensales.
Las colonias de Salmonella también son más grandes con un oscurecimiento mejorado en el centro. El cambio en la formulación ha reducido el número de g/l de 63 g a 57 g.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar SS modificado
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 8,8 l