Learn More
Thermo Scientific™ Disco Oxoid™ SPS
Código de producto. 10127462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 discos/cartucho
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10127462 50 discos/cartucho paquete de 50
1 options
Código de producto. 10127462 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DD0016T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.95€
    12.59€ / paquete de 50
    Ahorro 28.36€
    69% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El disco Oxoid SPS Thermo Scientific™ se utiliza para la identificación posible de Peptostreptococcus anaerobius.
El disco Oxoid SPS Thermo Scientific™ se utiliza para la identificación posible de Peptostreptococcus anaerobius.
Formato de disco para pruebas de sensibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Disco SPS
Analitos detectables P. anaerobius
Formato Disco para pruebas de sensibilidad
Tipo Disco SPS
Cantidad 50 discos/cartucho