Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo para Oxoid™ Skirrow Campylobacter
Descripción
El Suplemento selectivo de Campylobacter Oxoid, Skirrow se utiliza para la preparación del Medio selectivo Skirrow para el aislamiento de especies de Campylobacter a 42 °C.
Agregar a Base de agar de sangre n.º 2, n.º ref. CM0271B o Base de agar de sangre Columbia, n.º ref. CM0331B
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de Campylobacter, Skirrow |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |