Learn More
Thermo Scientific™ Agar citrato de Simmons (deshidratado)
Código de producto. 10351383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10351383 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10351383 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0155B
Diferencie los miembros del grupo Enterobacteriaceae mediante el uso del citrato con este medio.
Diferencie los miembros del grupo Enterobacteriaceae mediante el uso del citrato con el agar citrato de Simmons Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). El medio es una forma solidificada de citrato de Koser que presentaba el inconveniente de que se observaba una falsa proliferación al utilizar inóculos grandes. Simmons1 modificó la formulación de Koser con la incorporación de agar y azul de bromotimol2. Cumple las recomendaciones de la APHA3.
El agar citrato de Simmons se utiliza como pendientes en tubos de ensayo o como un medio de placa en placas de Petri. La proliferación positiva (es decir, con citrato) genera una reacción alcalina y cambia el color del medio de verde a azul brillante, mientras que en una prueba negativa (es decir, sin citrato) el color del medio no cambia.
La Escherichia coli, incluidos los serotipos de enteritis infantiles epidémicas, y las especies de Shigella, Yersinia y Edwardsiella no proliferan en el medio. La Serratia y la mayoría de las especies de Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Proteus y Providencia, excepto la Morganella morganii y Klebsiella rhinoscleromatis, hacen uso del citrato y generan la característica coloración azul4.
El agar citrato de Simmons puede utilizarse para diferenciar la Salmonella enteritidis citrato-positiva y los miembros del subgénero II, III y IV de la Salmonella de la Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella pullorum y Salmonella gallinarum citrato negativas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: AOAC, FDA, USDA.
Descripción Agar citrato de Simmons
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 21,7 l
Solo para uso en laboratorio