Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar de sangre de oveja (deshidratada)
Código de producto. 10760554
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10760554 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10760554
Marca: Thermo Scientific™ CM0854B
Cultive y aísle microorganismos exigentes a través de reacciones hemolíticas mejoradas con este medio cuando se utiliza con sangre de oveja.
Cultive y aísle microorganismos exigentes en muestras clínicas mediante reacciones hemolíticas mejoradas con sangre de oveja con la Base de agar de sangre de oveja (deshidratada) Thermo Fisher™ Oxoid™ cuando se utiliza con sangre de oveja. La Base de agar de sangre de oveja se ha desarrollado para satisfacer la demanda de una base de agar de sangre especialmente nutritiva que permita la recuperación máxima de organismos sin interferir con sus reacciones hemolíticas cuando se usa con sangre de oveja.
La Base de agar de sangre de oveja se basa en la formulación de la Base de agar de sangre n.º 2 CM0271. Se ha apreciado que la Base de agar de sangre n.º 2, cuando se suplementa con sangre de oveja, genera una reacción hemolítica mixta (hemólisis alfa y beta) para algunos estreptococos del grupo A (Streptococcus pyogenes). Estas reacciones hemolíticas mixtas se debían a trazas de carbohidratos fermentables en extracto de levadura y diferencias fisiológicas de la sangre de oveja con respecto a la sangre de caballo.1
Una vez identificadas las causas de las reacciones hemolíticas mixtas, la Base de agar de sangre de oveja se ha formulado para ser compatible con la sangre de oveja. Las comparaciones con otras bases de agar sangre con suplemento de sangre de oveja han demostrado que, con la Base de agar de sangre de oveja, el crecimiento de muchas bacterias (especialmente los exigentes estreptococos) mejora considerablemente, y se alcanza la reacción beta hemolítica esperada con Streptococcus pyogenes.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de agar de sangre de oveja
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 12,5 l