Learn More
Thermo Scientific™ Agar Sensitest Oxoid™
Descripción
El agar Sensitest Oxoid se utiliza para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar Sensitest |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 15,6 l |
Solo para uso en laboratorio