Learn More
Thermo Scientific™ Caldo anaerobio Schaedler (deshidratado)
Descripción
Cultive y aísle organismos aeróbicos y anaeróbicos del tracto intestinal y/o realice estudios de concentración inhibitoria mínima (MIC) de estos organismos utilizando el Caldo anaerobio Schaedler (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™.
El Agar anaerobio Schandler está libre de tioglicolato y se utiliza para crear condiciones selectivas en las que se desarrollan los microorganismos delicados y de nutrición más exigente del tracto intestinal, a pesar de la presencia de organismos antagonistas. Normalmente estos microorganismos exigentes suelen inundarse con el crecimiento de enterococos, coliformes, bacilos y otros bacilos gramnegativos.
- Selectivo frente a bacterias no objetivo gramnegativas, especialmente Escherichia coli.
- También se puede utilizar para determinar los niveles de MIC de organismos anaeróbicos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Caldo anaerobio Schaedler |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 18,9 l |