Learn More
Thermo Scientific™ Desecante de repuesto (dispensador) Oxoid™
Código de producto. 10200343
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Desecante de repuesto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10200343 Desecante de repuesto cada uno
1 options
Código de producto. 10200343 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ST9100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.30€
    39.83€ / paquete de 1
    Ahorro 3.47€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Mantenga un nivel bajo de humedad ambiente al almacenar productos AST utilizados para las pruebas de antibiograma manuales.
Mantenga un nivel bajo de humedad ambiente al almacenar productos AST para pruebas de antibiograma manuales con los sobres desecantes de repuesto (dispensador) Thermo Scientific™ Oxoid™.
El desecante de repuesto Oxoid se ajusta a los dispensadores de discos para sensibilidad antimicrobiana de 8 y 12 posiciones Oxoid.
La difusión en disco es uno de los métodos más sencillos y utilizados para pruebas de sensibilidad, y resulta extremadamente flexible al ofrecer una amplia variedad de antibióticos y concentraciones que se pueden modificar fácilmente si es necesario.
La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad de la beta-lactamasa
  • Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Desecante de repuesto (dispensador) Oxoid™
Tipo de producto Desecante de repuesto