Learn More
Thermo Scientific™ Agar purificado Oxoid™
Código de producto. 10260343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10260343 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10260343 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor LP0028B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El agar purificado Oxoid es un agar excepcionalmente brillante y claro recomendado para estudios de electroforesis, pero también adecuado con muchas finalidades bacteriológicas.
El agar purificado Oxoid es un agar excepcionalmente brillante y claro recomendado para estudios de electroforesis, pero también adecuado con muchas finalidades bacteriológicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Deshidratado; agar purificado
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 10,3 l
Solo para uso en laboratorio