Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Prepared Sabouraud Dextrose Broth Bottled Media
Código de producto. 10045972
Change view
Click to view available options
Peso de llenado:
100-101,5 g
De 10,0 a 10,3 g
Formato:
Frasco con rosca DIN de 100 mL
Frasco universal
Cantidad:
10/paq
24/paq
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 24
Código de producto. Peso de llenado Formato Cantidad unitSize
10045972 De 10,0 a 10,3 g Frasco universal 24/paq paquete de 24
12766899 100-101,5 g Frasco con rosca DIN de 100 mL 10/paq cada uno
2 options
Código de producto. 10045972
Marca: Thermo Scientific™ BO0358E
Edge
Confidently perform sterility testing and/or determining the fungistatic activity of pharmaceutical products with this broth.
A non-selective broth for confidently performing sterility testing and/or determining the fungistatic activity of pharmaceutical products.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Straw
Contenido y almacenamiento 2°C to 25°C
Formato Frasco universal
Origen de fabricación United Kingdom
Tipo de producto Microbiology Media
Peso de llenado De 10,0 a 10,3 g
Tipo de empaquetado 24 Universal Bottles with Screw Cap Closures/Box
Cantidad 24/paq