Learn More
Thermo Scientific™ Agar de dextrosa de patata (EP/JP/USP/BP) (deshidratado)
Código de producto. 10197602
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10197602 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10197602 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0139B
Aísle y cuente levaduras y mohos en productos alimentarios y lácteos con este medio que cumple con las normas EP/USP/JP de pruebas de límites microbianos.
Aísle y cuente levaduras y mohos en productos alimentarios y lácteos1, y prepare Aspergillus niger para las pruebas de límite microbiano armonizado de la farmacopea internacional2,3,4 con el agar de dextrosa de patata Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Este medio es adecuado para detectar y enumerar mohos resistentes al calor en frutas y productos de fruta procesados térmicamente5.
La producción de pigmentos es una parte fundamental de la identificación de los hongos. El agar usado en el medio se criba minuiciosamente para garantizar la producción de pigmento correcta por hongos como Fusaria spp.
Use el agar de dextrosa de patata para detectar y enumerar levaduras y mohos en alimentos.
  • Adecuado para detectar mohos resistentes al calor en frutas y productos de frutas procesados térmicamente.
  • Medio adecuado para la preparación de Aspergillus niger
  • Cumple con las normas USP/EP/JP de pruebas de límites microbianos2,3,4
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: FDA.
Descripción Agar de dextrosa de patata
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 12,8 l
Solo para uso en laboratorio