Learn More
Thermo Scientific™ Discos para sensibilidad antimicrobiana con piperacilina/tazobactam Oxoid™
Código de producto. 11982932
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
110 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
11982932 110 μg paquete de 250
1 options
Código de producto. 11982932 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CT0725B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos para sensibilidad antimicrobiana con piperacilina/tazobactam Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Es fácil de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad de la beta-lactamasa
  • Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de <2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Piperacilina/tazobactam
Certificaciones/conformidad Cumple con las directrices CLSI
Concentración 110 μg
Descripción Discos para sensibilidad antimicrobiana con piperacilina/tazobactam Oxoid
Código de antibiótico TZP
Tipo de producto Discos para antibiogramas
Tipo de prueba Sensibilidad antimicrobiana
N.° por paquete 5 cartuchos/paq.
Tipo de empaquetado 50 discos/cartucho
Cantidad 50 discos/cartucho