Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiogramas con ácido pipemídico Oxoid™, 20 μg
Código de producto. 11972922
Change view
Click to view available options
Concentración:
20 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Concentración unitSize
11972922 20 μg paquete de 250
1 options
Código de producto. 11972922
Marca: Thermo Scientific™ CT0180B
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Determine manualmente la sensibilidad a los antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con los discos para antibiogramas con ácido pipemídico Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de utilizar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad beta-lactamasa
  • Antagonismo y sinergia entre antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de <2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Ácido pipemídico
Certificaciones/conformidad Cumple con las directrices DIN, SFM
Concentración 20 μg
Descripción Discos de ácido pipemídico para antibiograma Oxoid
Código de antibiótico PIP
Tipo de producto Discos para antibiogramas
Tipo de prueba Sensibilidad antimicrobiana
N.° por paquete 5 cartuchos/paq.
Tipo de empaquetado 50 discos/cartucho
Cantidad 50 discos/cartucho