Learn More
Thermo Scientific™ Pastillas de solución salina tamponada con fosfatos Oxoid™
Descripción
Los comprimidos de solución salina tamponada con fosfato Oxoid (Dulbecco A) se utilizan para la preparación de una solución salina equilibrada sin calcio ni magnesio.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pastillas de solución salina tamponada con fosfatos |
| Formulario | Tableta |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Cantidad | Unidad |
| Producción | Cada pastilla para 100 ml |
Solo para uso en laboratorio